4-Methylbrenzcatechin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L04495.14 L04495.22
L04495.14EA 29.1 EUR
L04495.14 L04495.22
4-Methylbrenzcatechin 96%
4-Methylbrenzcatechin
Purity: 96% CAS No.: 452-86-8 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 67-69° Boiling Point: 251° Beilstein Reference: 636512 MDL No.: MFCD00002205
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 251 °C
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Flammpunkt: 140 °C (284 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002205
CAS-Nummer: 452-86-8
EINECS: 207-214-5