4-(Methylthio)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Methylmercapto)anilin
L04950.06 L04950.14
L04950.06EA 56.4 EUR
L04950.06 L04950.14
4-(Methylthio)anilin ≥98%
4-(Methylthio)anilin
Purity: 98% CAS No.: 104-96-1 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Unpleasant Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 774506 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007889
Formel: C₇H₉NS
Molecular Weight: 139,22 g/mol
Siedepunkt: 272…273 °C
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Dichte: 1,120
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007889
CAS-Nummer: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III