Methylcholat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-säuremethylester, Cholsäuremethylester, 3α,7α,12α-Trihydroxycholansäuremethylester, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholansäuremethylester, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säuremethylester
L05129.06
L05129.14
L05129.06EA
41.7
EUR
L05129.06
L05129.14
Methylcholat ≥98%
Methylcholat
Purity: 98+%
CAS No.: 1448-36-8
Molecular Formula: C25H42O5
Formula Weight: 422.61
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 2226989
Merck Reference: 14,2203
MDL No.: MFCD00064934
Formel:
C₂₅H₄₂O₅ Molecular Weight: 422.61 g/mol Schmelzpunkt: 155…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064934 CAS-Nummer: 1448-36-8 EINECS: 215-903-7 |