1-(2-Pyridyl)piperazin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(1-Piperazinyl)pyridin
L05451.06
L05451.14
L05451.22
L05451.06EA
34.7
EUR
L05451.06
L05451.14
L05451.22
1-(2-Pyridyl)piperazin ≥99%
1-(2-Pyridyl)piperazin
Purity: 99%
CAS No.: 34803-66-2
Molecular Formula: C9H13N3
Formula Weight: 163.22
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₃N₃ Molecular Weight: 163.22 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 85…87 °C Dichte: 1.072 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006216 CAS-Nummer: 34803-66-2 EINECS: 252-220-3 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...