2-Phenoxyanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-2-phenoxybenzol
L05558.14 L05558.22
L05558.14EA 56.2 EUR
L05558.14 L05558.22
2-Phenoxyanilin ≥98%
2-Phenoxyanilin
Purity: 99% CAS No.: 2688-84-8 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-48° Boiling Point: 170°/18mm Beilstein Reference: 777766 MDL No.: MFCD00035765
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,23 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035765
CAS-Nummer: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8