Pentyl-4-hydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Pentylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurepentylester
L05563.06
L05563.14
L05563.06EA
44.1
EUR
L05563.06
L05563.14
Pentyl-4-hydroxybenzoat ≥98%
Pentyl-4-hydroxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 6521-29-5
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 197-200°/10mm
MDL No.: MFCD00016479
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molecular Weight: 208,26 g/mol Siedepunkt: 197…200 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 36…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016479 CAS-Nummer: 6521-29-5 EINECS: 229-408-9 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)