2-(4-Fluorphenyl)ethanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluorphenethylalkohol, 2-(4-Fluorphenyl)ethylalkohol
L05618.06
L05618.14
L05618.06EA
43.5
EUR
L05618.06
L05618.14
2-(4-Fluorphenyl)ethanol ≥97%
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 7589-27-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5065
Boiling Point: 118°/20mm
Beilstein Reference: 2354310
MDL No.: MFCD00002898
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140,16 g/mol Siedepunkt: 118 °C (20 mmHg) Dichte: 1,121 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002898 CAS-Nummer: 7589-27-7 EINECS: 231-499-5 |