3,5-Diiodsalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
L05783.09
L05783.18
L05783.09EA
61.3
EUR
L05783.09
L05783.18
3,5-Diiodsalicylaldehyd ≥98%
3,5-Diiodsalicylaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 2631-77-8
Molecular Formula: C7H4I2O2
Formula Weight: 373.92
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 1102552
Formel:
C₇H₄I₂O₂ Molecular Weight: 373,92 g/mol Schmelzpunkt: 106…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003321 CAS-Nummer: 2631-77-8 EINECS: 220-117-2 |