1,3-Dibutylharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L06165.06 L06165.14
L06165.06EA 71.7 EUR
L06165.06 L06165.14
1,3-Dibutylharnstoff ≥98%
1,3-Dibutylharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 1792-17-2 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH(CH2)3CH3 Formula Weight: 172.27 Melting Point: 69-75° Boiling Point: 115°/0.03mm MDL No.: MFCD00015229
Formel: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(O)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Siedepunkt: 115 °C (0,03 mmHg)
Schmelzpunkt: 69…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015229
CAS-Nummer: 1792-17-2
EINECS: 217-258-7