2-Isopropoxyphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L07360.14 L07360.06
L07360.14EA 153 EUR
L07360.14 L07360.06
2-Isopropoxyphenol ≥97%
2-Isopropoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 4812-20-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 100-102°/11mm Beilstein Reference: 1937063 MDL No.: MFCD00002184
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 206…207 °C
Dichte: 1,032
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002184
CAS-Nummer: 4812-20-8
EINECS: 225-379-1