3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzol, 3,4-Dimethylbenzol-1,2-diamin, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylendiamin
L07455.03 L07455.06
L07455.03EA 51.4 EUR
L07455.03 L07455.06
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin 98%
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Purity: 98% CAS No.: 41927-01-9 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 2716459 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00051709
Formel: C₈H₁₂N₂
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051709
CAS-Nummer: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III