2-Chlorbenzoxazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
L07981.06 L07981.14
L07981.06EA 45.6 EUR
L07981.06 L07981.14
2-Chlorbenzoxazol 98%
2-Chlorobenzoxazole
Purity: 99% CAS No.: 615-18-9 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 201-202° Beilstein Reference: 115982 MDL No.: MFCD00005766
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,57 g/mol
Siedepunkt: 201…202 °C
Schmelzpunkt: 45 °C
Dichte: 1,390
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
MDL: MFCD00005766
CAS-Nummer: 615-18-9
EINECS: 210-414-5