4,4'-Dibrombenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L08200.06
L08200.03
AB178489.0005
L08200.06EA
212
EUR
L08200.06
L08200.03
ABCRAB178489.0005
4,4'-Dibrombenzophenon ≥98%
4,4'-Dibrombenzophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 3988-03-2
Molecular Formula: C13H8Br2O
Formula Weight: 340.03
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2049958
Formel:
C₁₃H₈Br₂O Schmelzpunkt: 172…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016330 CAS-Nummer: 3988-03-2 EINECS: 223-632-0 |