2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
L08207.14
L08207.22
L08207.14EA
70.5
EUR
L08207.14
L08207.22
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 52334-81-3
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 62°(143°F)
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 3649688
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042225
Formel:
C₆H₃ClF₃N Siedepunkt: 152…153 °C Schmelzpunkt: 29…33 °C Dichte: 1,417 Flammpunkt: 62 °C (143 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042225 CAS-Nummer: 52334-81-3 EINECS: 257-856-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |