1-Adamantanethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(2-Hydroxyethyl)adamantan, 1-(2-Hydroxyethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 2-(1-Adamantyl)ethanol
L09318.03 L09318.06
L09318.03EA 37.6 EUR
L09318.03 L09318.06
1-Adamantanethanol ≥98%
1-Adamantanethanol
Purity: 98% CAS No.: 6240-11-5 Molecular Formula: C12H20O Formula Weight: 180.29 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 1855382
Formel: C₁₂H₂₀O
Molecular Weight: 180,29 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074756
CAS-Nummer: 6240-11-5
EINECS: 228-353-8