1-(4-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(4-Nitrophenyl)thioharnstoff, 4-Nitrophenylthioharnstoff
L09331.03 L09331.06
L09331.03EA 22.8 EUR
L09331.03 L09331.06
1-(4-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff ≥98%
1-(4-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 3696-22-8 Molecular Formula: C7H7N3O2S Formula Weight: 197.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 207° dec. Beilstein Reference: 2806574 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007304
Formel: (C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 197,22 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 207 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007304
CAS-Nummer: 3696-22-8
EINECS: 223-021-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III