Methyl-3,4-dihydroxybenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydroxybenzoesäuremethylester, Protocatechusäuremethylester
L09552.09
L09552.04
L09552.09EA
153
EUR
L09552.09
L09552.04
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat ≥97%
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat
Purity: 97%
CAS No.: 2150-43-8
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Odour: Odourless
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 1637939
MDL No.: MFCD00016437
Formel:
C₈H₈O₄ Schmelzpunkt: 134…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016437 CAS-Nummer: 2150-43-8 |