2,2'-Butyliminodiethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09953.22 L09953.36
L09953.22EA 18.3 EUR
L09953.22 L09953.36
2,2'-Butyliminodiethanol 98%
2,2'-Butyliminodiethanol
Purity: 98% CAS No.: 102-79-4 Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2 Formula Weight: 161.25 Flash Point: 143°(289°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: -70° Boiling Point: 268-272° Beilstein Reference: 1739642 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00002856
Formel: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 268…272 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,968
Flammpunkt: 143 °C (289 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002856
CAS-Nummer: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
ADR: 8,II