1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DMPU, Dimethylpropylenharnstoff, N,N'-Dimethylpropylenharnstoff, 1,3-Dimethyltetrahydro-1H-pyrimidin-2-on, Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on
L09968.14 L09968.22 L09968.36
L09968.14EA 25.2 EUR
L09968.14 L09968.22 L09968.36
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon ≥98%
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
Purity: 98% CAS No.: 7226-23-5 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.18 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Odourless pH: 11 Melting Point: -23° Boiling Point: 246-247° Beilstein Reference: 110562 MDL No.: MFCD00006550
Formel: C₆H₁₂N₂O
Molecular Weight: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 246…247 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1.060
Flammpunkt: 120 °C (248 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006550
CAS-Nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6