1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L09975.09
L09975.04
L09975.09EA
238
EUR
L09975.09
L09975.04
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Purity: 97%
CAS No.: 3394-05-6
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: 175-180°
Beilstein Reference: 2090372
MDL No.: MFCD00022167
Formel:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Molecular Weight: 168.22 g/mol Schmelzpunkt: 175…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022167 CAS-Nummer: 3394-05-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |