4-Cyanphenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Cyan-4-isothiocyanatobenzol, 4-Isothiocyanatobenzoesäurenitril, 4-Isothiocyanatobenzonitril
L10173.03 L10173.06
L10173.03EA 30.3 EUR
L10173.03 L10173.06
4-Cyanphenylisothiocyanat ≥98%
4-Cyanphenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 2719-32-6 Molecular Formula: C8H4N2S Formula Weight: 160.20 Odour: Irritating Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 2802621 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041085
Formel: C₈H₄N₂S
Molecular Weight: 160.2 g/mol
Siedepunkt: 294
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041085
CAS-Nummer: 2719-32-6
EINECS: 220-323-2
UN: 2923
ADR: 8 III