3-Hydroxy-p-anisidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Amino-2-methoxyphenol, 4-Amino-2-hydroxyanisol, 3-Hydroxy-4-methoxyanilin, 3-Hydroxy-4-anisidin
L10234.14 L10234.06
L10234.14EA 209 EUR
L10234.14 L10234.06
3-Hydroxy-p-anisidin 98%
3-Hydroxy-p-anisidin
Purity: 98% CAS No.: 1687-53-2 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 130-132° Beilstein Reference: 2717084
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139,15 g/mol
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010222
CAS-Nummer: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8