2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L10713.03 L10713.06
L10713.03EA 78.8 EUR
L10713.03 L10713.06
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98+% CAS No.: 81565-18-6 Molecular Formula: C6H3ClF3N Formula Weight: 181.55 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 145° Beilstein Reference: 4246276 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00042224
Formel: C₆H₃ClF₃N
Molecular Weight: 181,54 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,411
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042224
CAS-Nummer: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3,III