3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
L10891.06
L10891.03
L10891.14
L10891.06EA
80.8
EUR
L10891.06
L10891.03
L10891.14
3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat ≥98%
3-Chlor-4-fluorphenylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 50529-33-4
Molecular Formula: C7H3ClFNO
Formula Weight: 171.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5410
Boiling Point: 44°/17mm
Beilstein Reference: 973324
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037037
Formel:
C₇H₃ClFNO Molecular Weight: 171,56 g/mol Siedepunkt: 44 °C (17 mmHg) Dichte: 1,377 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) |
MDL:
MFCD00037037 CAS-Nummer: 50529-33-4 ADR: 6.1,II |