(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzylcyanid
L11443.03 L11443.06
L11443.03EA 57.8 EUR
L11443.03 L11443.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Purity: 98+% CAS No.: 13388-75-5 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Odour: Characteristic Melting Point: 53-56° Beilstein Reference: 2096481 MDL No.: MFCD00016395
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016395
CAS-Nummer: 13388-75-5