2-Mercaptobenzylalkohol tech. 90%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

L11536.06 L11536.14 L11536.03
L11536.06EA 110 EUR
L11536.06 L11536.14 L11536.03
2-Mercaptobenzylalkohol tech. 90%, technische Qualität
2-Mercaptobenzylalkohol

Purity: 90% CAS No.: 4521-31-7 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Like rotten eggs Melting Point: 31-32° Boiling Point: 94-96°/0.2mm Beilstein Reference: 2206253 MDL No.: MFCD00014448

Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,210
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014448
CAS-Nummer: 4521-31-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR