N-Phenyl-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminodiphenylamin, N-(2-Aminophenyl)anilin
L11616.06 L11616.14
L11616.06EA 31.4 EUR
L11616.06 L11616.14
N-Phenyl-o-phenylendiamin 98%
N-Phenyl-o-phenylendiamin
Purity: 98% CAS No.: 534-85-0 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 908984
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184.24 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Dichte: 1.234 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007685
CAS-Nummer: 534-85-0
EINECS: 208-606-9