EDTA Trikaliumsalz Dihydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Edetinsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure tri-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K3 Dihydrat, Trikaliumhydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
L11991.18 L11991.30
L11991.18EA 29.9 EUR
L11991.18 L11991.30
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat 99%
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 65501-24-8 Molecular Formula: C10H13K3N2O8.2H2O Formula Weight: 442.55 (406.46anhy) Melting Point: ca 182° dec. Beilstein Reference: 6762497
Formel: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 442,55 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 182 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149672
CAS-Nummer: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5