3,5-Di-tert-butylbenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L12386.03
L12386.06
L12386.03EA
19.9
EUR
L12386.03
L12386.06
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure ≥99%
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 16225-26-6
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 160-162°
Beilstein Reference: 981248
Formel:
C₁₅H₂₂O₂ Molecular Weight: 234,34 g/mol Schmelzpunkt: 160…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082727 CAS-Nummer: 16225-26-6 EINECS: 240-350-3 |