1-Brom-3-phenoxypropan ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Phenoxypropylbromid, 3-Brompropylphenylether

L12494.14 L12494.22
L12494.14EA 67.9 EUR
L12494.14 L12494.22
1-Brom-3-phenoxypropan ≥98%
1-Brom-3-phenoxypropan

Purity: 98% CAS No.: 588-63-6 Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2Br Formula Weight: 215.10 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5460 Melting Point: 10-11° Boiling Point: 130-134°/14mm Beilstein Reference: 508978 MDL No.: MFCD00000256

Formel: (C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br
Molecular Weight: 215,09 g/mol
Siedepunkt: 130…134 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 10…11 °C
Dichte: 1,365
Flammpunkt: 96 °C (204 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000256
CAS-Nummer: 588-63-6
EINECS: 209-623-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR