1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea, 4-Hydroxyphenylthiourea
L12537.03 L12537.06
L12537.03EA 34.5 EUR
L12537.03 L12537.06
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff ≥98%
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Purity: 98+% CAS No.: 1520-27-0 Molecular Formula: C7H8N2OS Formula Weight: 168.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 1102429 MDL No.: MFCD00041186
Formel: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 168.22 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041186
CAS-Nummer: 1520-27-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III