5-Hexensäure ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Hexenoicacid

L12863.03 L12863.06 L12863.22
L12863.03EA 60.9 EUR
L12863.03 L12863.06 L12863.22
5-Hexensäure ≥99%
5-Hexenoic acid

Purity: 99% CAS No.: 1577-22-6 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 107°/17mm Beilstein Reference: 1743172 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00046558

Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,961
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046558
CAS-Nummer: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR