2-Chlor-4-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L12957.03
L12957.06
L12957.03EA
76.4
EUR
L12957.03
L12957.06
2-Chlor-4-fluorbenzylamin 97%
2-Chlor-4-fluorbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 15205-11-5
Molecular Formula: C7H7ClFN
Formula Weight: 159.59
Flash Point:
Formel:
C₇H₇ClFN Molecular Weight: 159.59 g/mol Siedepunkt: 94…95 °C (15 mmHg) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042532 CAS-Nummer: 15205-11-5 ADR: 8 III |