3,4,5-Trimethoxybenzylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L13461.06 L13461.14
L13461.06EA 62.8 EUR
L13461.06 L13461.14
3,4,5-Trimethoxybenzylamin 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamin
Purity: 96% CAS No.: 18638-99-8 Molecular Formula: C10H15NO3 Formula Weight: 197.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 120-122°/0.05m Beilstein Reference: 1107570 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00017150
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Molecular Weight: 197,23 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (0,05 m)
Dichte: 1,155
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017150
CAS-Nummer: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
ADR: 8,III