3,4-Dibrombenzaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L13762.03 L13762.06
L13762.03EA 85.6 EUR
L13762.03 L13762.06
3,4-Dibrombenzaldehyd ≥99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 74003-55-7 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 69-72° Beilstein Reference: 2573433
Formel: C₇H₄Br₂O
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236033
CAS-Nummer: 74003-55-7