N-Methylcyclohexylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13872.AC L13872.AE
L13872.ACEA 18.8 EUR
L13872.AC L13872.AE
N-Methylcyclohexylamin 98%
N-Methylcyclohexylamin
Purity: 98% CAS No.: 100-60-7 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -8° Boiling Point: 149° Beilstein Reference: 1523664 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00003832
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 149 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,857
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003832
CAS-Nummer: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
ADR: 8,II