Methacrylamid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methylpropensäureamid

L15013.22 L15013.36
L15013.22EA 23.2 EUR
L15013.22 L15013.36
Methacrylamid ≥98%
Methacrylamid

Purity: 98% CAS No.: 79-39-0 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Melting Point: 107-112° Boiling Point: 215° MDL No.: MFCD00008018

Formel: C₄H₇NO
Molecular Weight: 85.11 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: 107…112 °C
Dichte: 1.115
Flammpunkt: 103
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008018
CAS-Nummer: 79-39-0
EINECS: 201-202-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR