2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Aminophenethylalkohol, 2-(4-Aminophenyl)ethylalkohol
L15223.06 L15223.14 L15223.22
L15223.06EA 30.9 EUR
L15223.06 L15223.14 L15223.22
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 104-10-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 907205
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 235…255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007922
CAS-Nummer: 104-10-9
EINECS: 203-174-8