3-(2-Chlorphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
L15306.03 L15306.06
L15306.03EA 54.8 EUR
L15306.03 L15306.06
3-(2-Chlorphenyl)propionsäure ≥98%
3-(2-Chlorphenyl)propionsäure
Purity: 98+% CAS No.: 1643-28-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 94-97° Boiling Point: 171°/10mm MDL No.: MFCD00016547
Formel: C₉H₉ClO₂
Siedepunkt: 171 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016547
CAS-Nummer: 1643-28-3