3',5'-Dimethylacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethan-1-on
L15480.03 L15480.06
L15480.03EA 49.4 EUR
L15480.03 L15480.06
3',5'-Dimethylacetophenon ≥97%
3',5'-Dimethylacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 5379-16-8 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Characteristic Melting Point: ca 20° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2240987 MDL No.: MFCD01075693
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: ∼ 20 °C
Dichte: 0.988
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075693
CAS-Nummer: 5379-16-8