2,2'-(Methylimino)diethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methyldiethanolamin, N,N-Diethanolmethylamin, N-Methyl-2,2'-iminodiethanol, AMIETOL M 12, MDEA
L15712.36 L15712.22
L15712.36EA 53.6 EUR
L15712.36 L15712.22
2,2'-(Methylimino)diethanol ≥98%
2,2'-Methyliminodiethanol
Purity: 98+% CAS No.: 105-59-9 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.17 Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.4690 Odour: Light Melting Point: -21° Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 1734441 MDL No.: MFCD00002848
Formel: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 243 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,040
Flammpunkt: 127 °C (260 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002848
CAS-Nummer: 105-59-9
EINECS: 203-312-7