2,6-Dibromnaphthalin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
L16134.03
L16134.06
L16134.14
L16134.03EA
61
EUR
L16134.03
L16134.06
L16134.14
2,6-Dibromnaphthalin ≥99%
2,6-Dibromonaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 13720-06-4
Molecular Formula: C10H6Br2
Formula Weight: 285.97
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD01026462
Formel:
C₁₀H₆Br₂ Molecular Weight: 285,97 g/mol Schmelzpunkt: 162…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01026462 CAS-Nummer: 13720-06-4 |