2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
L16635.06
L16635.14
L16635.06EA
92.9
EUR
L16635.06
L16635.14
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol ≥97%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Purity: 97%
CAS No.: 425-61-6
Molecular Formula: HOCH2(CF2)2CH2OH
Formula Weight: 162.08
Melting Point: 80-87°
Boiling Point: 110-112°/13mm
MDL No.: MFCD00042375
Formel:
C₄H₆F₄O₂ Molecular Weight: 162,08 g/mol Siedepunkt: 110…112 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 80…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042375 CAS-Nummer: 425-61-6 |