6-(Trifluormethyl)indol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L17009.03
L17009.MD
L17009.03EA
92.5
EUR
L17009.03
L17009.MD
6-(Trifluormethyl)indol ≥97%
6-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 97%
CAS No.: 13544-43-9
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1242785
Formel:
C₉H₆F₃N Molecular Weight: 185.15 g/mol Schmelzpunkt: 101…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272316 CAS-Nummer: 13544-43-9 |