3-Methoxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 3-Methoxybenzolsulfochlorid, 3-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid
L17050.03
L17050.06
L17050.03EA
82.6
EUR
L17050.03
L17050.06
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 10130-74-2
Molecular Formula: C7H7ClO3S
Formula Weight: 206.65
Flash Point:
Formel:
C₇H₇ClO₃S Molecular Weight: 206.65 g/mol Siedepunkt: 158…159 °C (20 mmHg) Dichte: 1.460 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318155 CAS-Nummer: 10130-74-2 UN: 3265 ADR: 8 II |