Dimethylazelat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,9-Nonandisäuredimethylester, Azelainsäuredimethylester
L17458.06 L17458.14 L17458.22
L17458.06EA 40.6 EUR
L17458.06 L17458.14 L17458.22
Dimethylazelat ≥97%
Dimethylazelat
Purity: 97% CAS No.: 1732-10-1 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4370 Melting Point: 18° Boiling Point: 156°/20mm Beilstein Reference: 1710125 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00025898
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Molecular Weight: 216,28 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,007
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025898
CAS-Nummer: 1732-10-1
EINECS: 217-060-0
Merck Index: 14,905