7-Indolcarbaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Indol-7-carboxaldehyd
L17506.03
L17506.MD
L17506.03EA
89.4
EUR
L17506.03
L17506.MD
7-Indolcarbaldehyd ≥98%
7-Indolcarbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1074-88-0
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1524960
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318152 CAS-Nummer: 1074-88-0 |