5-Amino-3,4-dimethylisoxazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,4-Dimethylisoxazol-5-amine, 3,4-Dimethylisoxazol-5-ylamine
L18668.03 L18668.06
L18668.03EA 37.1 EUR
L18668.03 L18668.06
5-Amino-3,4-dimethylisoxazol 99%
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Purity: 99% CAS No.: 19947-75-2 Molecular Formula: C5H8N2O Formula Weight: 112.13 Melting Point: 118-120° Beilstein Reference: 108546
Formel: C₅H₈N₂O
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046081
CAS-Nummer: 19947-75-2
EINECS: 243-437-4