5-Methoxy-3-indolylessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Methoxyindol-3-essigsäure, 5-Methoxyindol-3-ylessigsäure
L19073.03
L19073.MD
L19073.03EA
117
EUR
L19073.03
L19073.MD
5-Methoxy-3-indolylessigsäure ≥98%
5-Methoxy-3-indolylessigsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 3471-31-6
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 145-148° dec.
Beilstein Reference: 187161
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Molecular Weight: 205,21 g/mol Schmelzpunkt: 145…148 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005638 CAS-Nummer: 3471-31-6 EINECS: 222-438-3 |