1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
L19086.22
L19086.06
L19086.14
L19086.22EA
296
EUR
L19086.22
L19086.06
L19086.14
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 174501-64-5
Molecular Formula: C8H15F6N2P
Formula Weight: 284.19
Refractive Index: 1.4115
Melting Point: 8-10°
Boiling Point:
Formel:
C₈H₁₅F₆N₂P Siedepunkt: >350 °C Schmelzpunkt: 8…10 °C Dichte: 1,365 Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093295 CAS-Nummer: 174501-64-5 Merck Index: 14,1581 |